Learn More
Cytiva BioTrace™ NT Nitrocellulose-Transfermembran
Artikelnummer. p-7089743
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Artikelnummer. 17124571
Marke: Cytiva 66485
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BioTrace NT ist eine reine, nicht unterstützte Nitrocellulose-Membran, die ein hohes Bindungsvermögen für Proteine und Nukleinsäuren aufweist.
  • Hohe Zugfestigkeit macht Reißen oder Brechen weniger wahrscheinlich als bei anderen Marken von Nitrocellulose
  • Hohes Bindungsvermögen für Proteine und Nukleinsäuren
  • Ideal für Kolonie-/Plaque-Lifte und Proteintransfers
  • Das für die Verwendung in der Membranfiltertechnik (MF-Technik) zertifizierte exklusive Punktrastermuster verbessert oder hemmt nicht das Koloniewachstum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Rolle
Beschreibung Unsteril
Material BioTrace NT
Porengröße 0.2 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Dicke 101,6 bis 190,5 μm