Learn More
Invitrogen™ Biotin-HRP (biotinylated peroxidase)
Biotin-HRP (biotinylierte Peroxidase)
Marke: Invitrogen™ 432040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Beschreibung
Reaktivität: Reagiert mit Streptavidin- und Avidin-Konjugaten.Spezifikation
Nasseis | |
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren. | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
5 mg | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- BIOTINYLATED PEROXIDASE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.