Learn More
(+)-Biotin-4-nitrophenylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437378
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
CAS 33755-53-2
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Summenformel C16H19N3O5S
MDL-Nummer MFCD15141972
Menge 100 mg
Beilstein 5795805
Synonym +-biotin 4-nitrophenyl ester, d-biotin p-nitrophenyl ester, biotinyl-4-nitrophenyl ester, bnp, d-biotin 4-nitrophenyl ester, biotin-p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxo-hexahydrothieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl +-biotinate, +-biotin p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate
InChI-Schlüssel YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Optische Drehung +51° (c=2 in DMF:AcOH)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C=C1
IUPAC-Name 4-Nitrophenyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 365.40
PubChem CID 83848
Formelmasse 365.4
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
(+)-Biotin-4-nitrophenylester, 98 %, Thermo Scientific™ >