Learn More
IBA Lifesciences D-Biotin (nicht für Strep-Tag-Anwendungen), wird im 4°C-Kühlschrank gelagert IBA, IBA Lifesciences™ Artikelnummer.: 12853206
IBA Lifesciences D-Biotin (nicht für Strep-Tag-Anwendungen), wird im 4°C-Kühlschrank gelagert IBA, IBA Lifesciences™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12853206 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
5 g
Artikelnummer. 12853206
Marke: IBA Lifesciences 21016002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biotin-Pulver zur Herstellung von Strep-Tactin™XT Elutionspuffer
  • Biotin ist ein wasserlösliches B-Komplex-Vitamin, das auch als Vitamin B7 oder Vitamin H bezeichnet wird. Es bindet mit unterschiedlichen Affinitäten an die biotinbindenden Taschen von Streptavidin, Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™XT.
  • Es ermöglicht die effiziente Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen von Strep-Tactin™XT und erhält gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit des Harzes.
  • Es kann für die Herstellung von Strep-Tactin™XT Elutionspuffer, Puffer BXT, verwendet werden.
  • Darüber hinaus kann Biotin zur Elution biotinylierter Proteine von Strep-Tactin™ verwendet werden, wobei es irreversibel an das Harz bindet – Strep-Tactin™ kann bei dieser Art der Anwendung nicht regeneriert werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ungiftig
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Coenzym r, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-Name 5-{2-Oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Farbe Weiß
Menge 5 g
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences D-Biotin (nicht für Strep-Tag-Anwendungen), wird im 4°C-Kühlschrank gelagert IBA, IBA Lifesciences™ >