Learn More
Agilent BioTek Abfallflasche und -schläuche
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verschlusskappe separat erhältlich. (Siehe Kat. Nr. 12-566-720)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Schläuche |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 676.28 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Typ | Abfallflasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx405 Komplettes Abfallsystem für 4 oder 10 l-Flaschen |