Learn More
Agilent BioTek Flache Magneten für Mikrotiterplatten-Reinigungsgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4395145 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
384-Well-Flachmagnet
96-Well-Flachmagnet
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12611795
Marke: Agilent BioTek 7103016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Einsetzen in biomagnetische Separationsträger von Waschgeräten
Bei Wells mit flachem Boden werden die Perlen an das Band und über den Well-Boden gezogen. Bei Wells mit rundem Boden werden die Perlen an den Well-Boden gezogen.
Bestellinformation
Kann verwendet werden mit: 405™ LS, 405™ Touch, EL406, ELx405, ELx50 Reinigungsgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 96-Well-Flachmagnet
Zur Verwendung mit (Geräte) 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, ELx 50 Mikrotiterplatten-Streifen-Waschgerät