Learn More
Agilent BioTek Spender-/Abfall-Komplettsysteme mit Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Enthält:
Abfallsystem und Dosiersystem mit 10l-Flaschen
Abfallsystem und Dosiersystem mit 4 l-Flaschen
Vakuumpumpeneinheit mit hohem Durchfluss, Vakuumset mit Füllstandsmessung, 4 l Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte):
405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät
405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät
EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Microplate Washer, ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Typ:
Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss
Vollständiges Dispensier-/Entsorgungssystem
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Waschgeräten
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Abfallsystem und Dosiersystem mit 10l-Flaschen |
| Typ | Spender-/Abfall-Komplettsystem mit hohem Durchfluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät |