Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten
Präzises Dispensieren mit Peristaltikpumpe.
490.00 € - 687.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender |
---|
Produktcode | Marke | Schritten | Spitzentyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schritten | Spitzentyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16532102
![]() |
Agilent BioTek
1260021 |
1 μl | Stahl | 500 nl bis 50 μl |
609.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16582092
|
Agilent BioTek
1260016 |
5 μl | Kunststoff | 5 bis 2500 μl |
490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16592092
![]() |
Agilent BioTek
1260017 |
1 μl | Kunststoff | 500 nl bis 50 μl |
490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16542102
![]() |
Agilent BioTek
1260022 |
Nicht zutreffend | Kunststoff | 8 μ to 30.000 μl |
687.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16512102
![]() |
Agilent BioTek
1260019 |
5 μl | Stahl | 5 bis 2500 μl |
609.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16572092
|
Agilent BioTek
1260015 |
10 μl | Kunststoff | 10 μ bis 3000 μl |
490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16502102
![]() |
Agilent BioTek
1260018 |
10 μl | Stahl | 10 μ bis 3000 μl |
609.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16522102
![]() |
Agilent BioTek
1260020 |
10 μl | Kunststoff, mit großer Bohrung | 10 μ bis 3000 μl |
490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Zur Verwendung mit MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender
- RAD peri Kassette
Specifications
MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten