Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Adapter für Rotorschlauch
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 ml, runder Boden, offenes Röhrchen
10 mL
15 ml Sarstedt Röhrchen
150 ml offenes Röhrchen mit Rundboden
15 ml
180 ml Polypropylen-Schraubverschluss (Flasche)
25 ml DIN-Rundboden-Röhrchen
25 ml Universalröhrchen
5/7 ml
5/7 ml Rundboden-Röhrchen, offen
50-ml-DIN-Rundboden-Röhrchen
50 mL
Konisches 1,5-ml-/2,0-ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine Vielzahl an Röhrchengrößen unterstützen. Diese Adapter sind für die Verwendung mit dem BioShield 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor vorgesehen.
- Maximale Röhrchenkapazität: 4 × 150 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 50 × 122mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor Tube Adapter |
| Fassungsvermögen | 15 ml Sarstedt Röhrchen |