Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor
Artikelnummer. p-6071204 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
BIOShield 720 Ausschwingrotor mit Objektträgerbeschichtung, Anti-Reibungs-Finish
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15183169
Marke: Thermo Scientific™ 75003183
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor.
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter (4/Satz) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 180 ml
Max. RZB 7.188 × g
Max. Geschwindigkeit 6.300 U/min
Radius (metrisch) 162 mm
Max. Schlauchlänge 122 mm
Max. Röhrchendurchmesser 50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Biocontainment Ja
Modell BIOShield 720 Ausschwingrotor mit Objektträgerbeschichtung, Anti-Reibungs-Finish