Learn More
Sartorius™ Biosart ™ Monitor
Mikrobiologische und analytische Filtrationseinheiten bieten überragende Leistung
Marke: Sartorius™ 16403-47-04----K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das System ermöglicht es dem Anwender, die optimale Hardware und Verbrauchsmaterialien für seine Anforderungen in der Qualitätssicherung auszuwählen. Das Herzstück des Systems ist ein Edelstahl-Verteiler, der für alle Arten von Filterhaltern und Trichtern ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass graue Filter bei Nässe schwarz werden. Mehrzweigsystem für die routinemäßige Kolonie- oder Partikelzählung.Spezifikation
Grau/Weiß | |
Gehäuse 48Pack | |
2 Lagen zu 24 | |
Monitor |
Steril | |
Gehäuse 48Pack | |
Gehäuse 48Pack |