Learn More
Sartorius™ Biosart ™ Monitor
Mikrobiologische und analytische Filtrationseinheiten bieten überragende Leistung
Marke: Sartorius™ 16403-47-06----K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das System ermöglicht es dem Anwender, die optimale Hardware und Verbrauchsmaterialien für seine Anforderungen in der Qualitätssicherung auszuwählen. Das Herzstück des Systems ist ein Edelstahl-Verteiler, der für alle Arten von Filterhaltern und Trichtern ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass graue Filter bei Nässe schwarz werden. Mehrzweigsystem für die routinemäßige Kolonie- oder Partikelzählung.Spezifikation
Grau/Weiß | |
Gehäuse 48Pack | |
4 Beutel mit je 12 Stück | |
Monitor |
Steril | |
Gehäuse 48Pack | |
Gehäuse 48Pack |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X48BIOSART 100 47MM NOIR 0,45µ QUA
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose