Learn More
Sartorius™ Biosart ™ Monitor
Mikrobiologische und analytische Filtrationseinheiten bieten überragende Leistung
Marke: Sartorius™ 16403-47-06--ACK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das System ermöglicht es dem Anwender, die optimale Hardware und Verbrauchsmaterialien für seine Anforderungen in der Qualitätssicherung auszuwählen. Das Herzstück des Systems ist ein Edelstahl-Verteiler, der für alle Arten von Filterhaltern und Trichtern ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass graue Filter bei Nässe schwarz werden. Mehrzweigsystem für die routinemäßige Kolonie- oder Partikelzählung.Spezifikation
weiß/schwarz | |
Gehäuse 48Pack | |
48/Packung | |
Monitor |
Steril | |
Gehäuse 48Pack | |
Gehäuse 48Pack |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose