Learn More
Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV/VIS-Spektralphotometer
Artikelnummer. p-7145773 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
UV-Vis Spec + EU-Stromkabel
UV-Vis Spec + UK-Stromkabel
Gewährleistung:
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15850002
Marke: Thermo Scientific™ 840301300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit dem Thermo Scientific BioMate 160 UV/VIS-Spektralphotometer automatisierte Messungen von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellkulturen durch.
Führen Sie mit dem automatisierten und netzwerkfähigen Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV/VIS-Spektralphotometer quantitative Messungen in Life-Science-Laboren durch. Das BioMate 160Spektrophotometerbietet vorprogrammierte Assay-Methoden für die Messung von Nukleinsäure- und Proteinkonzentrationen sowie für Zellkulturmessungen. Diese Plattform ist für Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, optionale WLAN-Vernetzung und ein robustes Design.
Das BioMate UV/VIS-Spektralphotometer bietet die Automatisierung von Optionen für hohen Durchsatz und ist unbeeinflusst vom Raumlicht. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, was zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Die Software umfasst vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden wie z. B. Nukleinsäure (A260), Protein (A280 und A205), kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung und OD600.
Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt.
Merkmale:
  • 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
  • Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden
  • Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
  • Unbeeinflusst vom Raumlicht für den 'Betrieb mit offenem Deckel'
  • Sipper-Zubehör
  • Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
  • Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
  • (Optional) Küvettenwechsler mit 8 Positionen und umschaltbarem Revolver
  • (Optional) Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten mit langem Lichtweg)
  • (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis 60 °C)
Entwickelt für:
  • Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
  • R&D-Abteilungen
  • Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ±0,002 A
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Kammern Bietet Platz für (optional):
Küvettenwechsler mit 8 Positionen
, 4 Positionen, Küvettenwechsler (Zellen mit langem Pfad)
, Peltier-thermostatisierter Küvettenhalter (20-60 °C)
, Zubehör für Sipper
, Glasfaser-Sondenkupplung
Anschlüsse Einzelner USB-A
Duplex USB-A
Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar
Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Display Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektren-Bandbreite 2 nm
Typ UV-Vis Spec + EU-Stromkabel
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung (Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0005 A/Std.
Elektrische Anforderungen Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Tastenfeld Touchscreen
Lebensdauer der Lampe > 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert
Geräuschpegel (RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen)
≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm
≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm
Optische Konstruktion Zweistrahl
Photometrische Genauigkeit ±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A
Photometrische Anzeige -3 A bis +5 A
Photometrischer Bereich -2 A bis +3,5 A
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm
Drucker inklusive Drucker zum Aufstecken verfügbar
Scan-Geschwindigkeit Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min
Streulicht <1,0 %T 198 nm (KCl), <0,05 %T bei 220 nm (NaI), <0,03 %T bei 340 nm (NaNO2)
Gewährleistung 2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum
Wellenlängengenauigkeit ±0,5 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±0,2 nm
Gewicht (metrisch) 7.5 kg