Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Schalen
Führen Sie allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit Zellkultur-behandelten Thermo Scientific™ Biolite Zellkulturschalen durch, die garantiert steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 130182
79.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific BioLite Produkte sind serienmäßig mit einer für Zellkulturen behandelten Oberfläche ausgestattet und stellen eine begrenzte Palette von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen dar.
• Zellkultur-behandelt• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• USP Klasse VI und nicht zytotoxisch
• nicht pyrogenisch
Spezifikation
Flach | |
60,8 cm² | |
Rund | |
Zellkultur | |
12,5 ml | |
10 | |
16 mm |
12,5 ml (Well) | |
Polyethylen | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
200 | |
20 mm | |
100 mm |