Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter
Artikelnummer. 11804501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml
40 x 50 ml
5/7 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11804501
Marke: Thermo Scientific™ 75003672
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Die Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren.
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradaptern können Sie den Funktionsumfang des BIOLiner Ausschwingrotors erweitern.
Bestellinformationen:
Es werden Einzeladapter sowie Pakete aus Flasche und Adapter angeboten.
  • Mögliche Füllvolumen: 3 l bis 980 ml
  • Maximale Röhrchenabmessungen (AD x L): 98 x 124 mm
Lieferumfang:
75-003-692 enthält eine 750 ml-Flachbodenflasche mit allen runden Adaptern für den TX-750 Rundbecher und vier Adapter für konische Corning™ 500 ml-Flaschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rundbecher-Adapter
Röhrchentyp Blutentnahme
Fassungsvermögen 10 ml
Röhrchengröße 10 ml
Anzahl pro Packung 4