Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Mechanische Pipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Die Sartorius™ Biohit™ Proline Mehrkanalpipetten für mechanische Anwendungen sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können. Erhältlich in 8 oder 12 Kanal-Ausführung.
Marke:  Sartorius™ 720210
757.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10515372
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
  • Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren Volumenbereichen
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
  • Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
  • Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
  • Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE
Grau
Entspannt
8
Mechanische Pipette Proline
Für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten sucht.
0,5 bis 10 μL
1 Stück
Für 10μL Optifit Spitzen und 10μL SafetySpace™ Filterspitzen
10 µl Optifit™ Spitze und 10 µl SafetySpace™ Filterspitze
Polypropylen
Biohit™ Proline™
0,5 bis 10 μl
Für 10μL Optifit Spitzen und 10μL SafetySpace™ Filterspitzen
0,1 μl