Learn More
Socorex™ ACURA ELECTRO 956 8X10-200μL Volumen 10 - 200 μl, mit 4,8 V Batterie
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Elektronische Pipette, individuelles QC-Zertifikat und Bedienungsanleitung, Pipetten-Ladestation, Schnellladegerät mit Netzteil und Kabel, zusätzlicher Akku, Qualitips Pipettenspitzen-Proben.
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Sequenzieller Spitzenabwurf
- Passt auch auf Einkanal-Volumenmodule.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±0,9% - <±0,6% |
| Akkutyp | 4,8 V NiMH |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Modell | Acura™ 956 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Elektronische Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 200 μl |
| Display | Rechts/Links-LCD |
| Enthält | QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. |
| Mehr anzeigen |