Learn More
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Für den privaten oder allgemeinen Laboreinsatz sind verschiedene Größen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden
Marke: Heathrow Scientific™ HS10320
77.38 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Beutel für die Sammlung von biologischen Gefahrenstoffen
- Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen für biologische Gefahrenstoffe sind in Englisch, Spanisch und Französisch gedruckt
- Enthält ein Indikatorpatch, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
- Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
- Einwegprodukt
- Der HS10044H Beutelhalter ist NUR für die Verwendung mit HS10320 2 l Beutel vorgesehen
Spezifikation
Tischabfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe | |
Autoklavierbar | |
2 L | |
Ja | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
500/Packung | |
63 mil | |
8 x 12 x 0,06 in. | |
20,3 cm | |
30,5 cm | |
0,15 cm | |
0,01 kg |
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe | |
0,5 gal. | |
Rot | |
Entsorgung von biologischen Gefahrenstoffen | |
Polypropylen | |
1,6 mm | |
Kiste | |
8 x 12 in. | |
8 in. | |
12 in. | |
0,06 in. | |
0,01 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe > Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe, 2 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur