Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
Alle ansehen Molnlycke Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Natural Rubber Latex
- Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
- Beaded cuff
- PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
- Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
- Recycelbar
- Ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 10,000 (ISO 7) |
Accelerator Free | Nein |
AQL | 0.65 |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Finger Thickness (English) | 10.6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.27 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17865738_EN.pdf
DateigrößeVersion: 142.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur