Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
Alle ansehen Molnlycke Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
- Recycelbar
- Ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Nein |
AQL | 0.65 |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17895758_EN.pdf
DateigrößeVersion: 142.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur