Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves Artikelnummer.: 17895748
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17895748 Alle ansehen Molnlycke Produkte
7.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17895748
Marke: Mölnlycke™ 444857500
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
  • Can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech Indicator™; Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
    • Recycelbar
    • Ungiftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 7.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6.3 mil (Cuff)
Dicke (metrisch) 0.16 mm
Zugfestigkeit 29 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Name des Produkts
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves >