Learn More
Biokraftstoff-Standard, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11945084
Biokraftstoff-Standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11945084 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 11945084
Marke: SPEX Certiprep BFS100Y
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S100 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biofuel Standard
Namenshinweis For Biodiesel Fuel Analysis
CAS 67784-80-9, 7704-34-9
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 100 mL
CAS Max. % 99.99, 0.01
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Biodiesel B-100,Sulfur from Ammonium sulfate
Lösungsmittel oder Matrix B100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemical Testing
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biokraftstoff-Standard, SPEX CertiPrep™ >