Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
The BioDrop Duo+ is a Micro-Volume UV/Vis spectrophotometer with pre-programmed life science methods and general spectrophotometric capabilities. This 2-in-1 instrument will fulfill the needs of the most demanding laboratories.
Marke:  Biochrom 80-3006-68
10245.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21966" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16499900
  • 10785.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Xenon-Blitzlampe mit langer Lebensdauer
  • Niedriger Energieverbrauch und Bildschirmschonermodus
  • Feste Trennstrecke und keine beweglichen Teile, sodass keine regelmäßigen Kalibrierungen erforderlich sind
  • Abwischbar, minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Vorprogrammierte allgemeine spektralphotometrische Methoden, einschließlich Einzel-Wellenlänge, Konzentration, WaveScan, Kinetik und Standardkurve
  • Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Fluoreszenzfarbstoff, Tm-Berechnung, Protein-UV und kolorimetrische Proteinmethoden
  • Methodenersteller für ultimative Flexibilität 
  • Präzise, robust und schnell; Ergebnisse in weniger als 4 Sekunden!
Spezifikation
Spezifikation
Color Touchscreen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
BioDrop Duo+
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
190 bis 1100 nm
Spektralphotometer
< 4 Sekunden
±0,003 A (0 bis 0,5 A); ±0,007 A (0,5 bis 1,0 A)
Mindestens 0,5 μl
<0,5 %T bei 220 nm NaI; <0,5 %T bei 340 nm NaNO2
± 1 nm
3,6 kg
280 x 410 x 190 mm
Xenon-Blitz
5 nm
120/240 V
Allgemeine Spektralphotometrie und biowissenschaftliche Methodik
Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss
10 mm plus 0,5 mm
Nein
Round
±2 nm
7.9 lb.