Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
The BioDrop Duo+ is a Micro-Volume UV/Vis spectrophotometer with pre-programmed life science methods and general spectrophotometric capabilities. This 2-in-1 instrument will fulfill the needs of the most demanding laboratories.
Marke: Biochrom 80-3006-69
Beschreibung
- Xenon-Blitzlampe mit langer Lebensdauer
- Niedriger Energieverbrauch und Bildschirmschonermodus
- Feste Trennstrecke und keine beweglichen Teile, sodass keine regelmäßigen Kalibrierungen erforderlich sind
- Abwischbar, minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Vorprogrammierte allgemeine spektralphotometrische Methoden, einschließlich Einzel-Wellenlänge, Konzentration, WaveScan, Kinetik und Standardkurve
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Fluoreszenzfarbstoff, Tm-Berechnung, Protein-UV und kolorimetrische Proteinmethoden
- Methodenersteller für ultimative Flexibilität
- Präzise, robust und schnell; Ergebnisse in weniger als 4 Sekunden!
Spezifikation
Color Touchscreen | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
BioDrop Duo+ | |
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | |
190 bis 1100 nm | |
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker | |
< 4 Sekunden | |
±0,003 A (0 bis 0,5 A); ±0,007 A (0,5 bis 1,0 A) | |
Mindestens 0,5 μl | |
<0,5 %T bei 220 nm NaI; <0,5 %T bei 340 nm NaNO2 | |
± 1 nm | |
3,6 kg |
280 x 410 x 190 mm | |
Xenon-Blitz | |
5 nm | |
120/240 V | |
Allgemeine Spektralphotometrie und biowissenschaftliche Methodik | |
Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss | |
10 mm plus 0,5 mm | |
Ja | |
Round | |
±2 nm | |
7.9 lb. |