Learn More
Corning™ BioCoat™ Endothelial Cell Growth Environment Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11523590
Click to view available options
Typ:
Endothelzellkulturmedium
Packungsgröße:
1 SET
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11523590
Marke: Corning™ 355054
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet
Komplettes Umgebungskit: 500 ml BD Kulturmedium endothelialer Zellen (MCDB131-Medium mit Hydrocortison, Heparin und2 % fötalem Kälberserum; 5 μg gefriergetrocknetem Maus-Epidermal-Wachstumsfaktor (EGF), Rezeptor-Gütegrad;100 mg gefriergetrocknetem Rinder-Endothelialzellen-Wachstumssupplement (ECGS);50 mg gefriergetrocknetem Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor; Five BD BioCoat-Typ I-Kollagen 75 cm)2 Flaschen
Erhöht die endotheliale Zellausbeute aus einer Vielzahl von Quellen
Ideal für Zellen aus der Nabelvene (HUVEC), Pulmonalarterie (HPAEC) und Aorta (HAEC) des Menschen sowie für Zellen aus dem fötalen Kälberherzen (FBHEC). Interaktionen zwischen Komponenten der extrazellulären Matrix und Wachstumsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Anpassung und Reaktionen von Säugetierzellen auf ihre Mikro-Umgebungen In-vivo und In-vitro.
  • Zellen können gemäß Routineverfahren subkultiviert, in Fermentationssysteme gesät oder in einer Vielzahl von Bioassays verwendet werden
  • Integrieren ein speziell formuliertes Medium mit niedrigem Serumgehalt oder serumfrei, Kultursupplemente und Wachstumsfaktoren
  • Jede Umgebungscharge wird in einem Bioassay getestet, und alle Komponenten sind auf Bakterien und Pilze getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Erstellung von Modellsystemen für das Studium der Angiogenese, Atherosklerose, Wundheilung und In-vitro-Toxikologie
Bestellinformation
Medien und Cellware sind auch separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Endothelzellkulturmedium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erstellung von Modellsystemen für das Studium der Angiogenese, Atherosklerose, Wundheilung und In-vitro-Toxikologie
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton Je 1