Learn More
Ansell BioClean™ Sterile DB Cleanroom Pouch-Style Face Masks
Sterile face mask offers breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
Marke: Ansell BDBS
439.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Die sterile Gesichtsmaske bietet Atmungsaktivität und Komfort für zusätzlichen Schutz.Geeignet für alle Umgebungen der ISO-Klasse 4Erhältlich mit oder ohne Nackenschutz.
- Gammabestrahlte sterile Gesichtsmaske
- Per Ultraschall mit Kopfbügel verbunden
- Latexfreies Band, vollständig umschlossenes, beschichtetes, biegsames Aluminium
- Effizienz der Partikelfiltration bei 0,3 Mikrometer 98,2 %
- Hydrophobe Außenseite
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
- Gemäß ISO -Standardverfahren
- EU GMP Klasse A
- Einzeln versiegelte Beutel
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Kopfband | |
Standard | |
BDBS | |
Klasse 10/ISO 4 | |
98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE) | |
Ja | |
10,5 cm | |
Einzeln verpackt | |
BioClean™ DB |
Weiß | |
Polyester | |
Steril | |
ISO 2859 | |
Ja | |
Kopfbänder | |
4,1 in. | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 20 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Stück) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (BFE) |