Learn More
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ Artikelnummer.: 30002916
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002916
12 in., 30,4 cm
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
10 to 12 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
25.4 to 30.5 cm
30,4 cm
Artikelnummer. 30002916
Marke: Ansell GGL36NIT59
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geprüften RABS- und Isolator-Handschuhe von BioClean werden aus einem beschleunigerfreien Nitril hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine extrem geringe Partikelfreisetzung und exzellente ESD-Eigenschaften aus.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
  • Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
  • Kompatibel mit Autoklav.
  • In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
  • Mit verschiedenen Porengrößen erhältlich.
  • Zu den idealen Branchen gehören: Pharmazie, Labor, Rohstoffe, Biotechnologie, sterile Verarbeitung, Halbleiter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 No
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9,75
Sterilität Steril
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max - 10°°C to 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Elektronik
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modell GGL36NIT59
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 30,4 cm
Serie BioClean™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F
Min. Temperatur (metrisch) -10°C
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 5.1 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 129 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer23-1373 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Chargennummer23-1211 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Chargennummer23-1373 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Chargennummer23-1211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Chargennummer23-1920 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/08/2024 Catalog NumberGGL36NIT59
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ >