Learn More
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ Artikelnummer.: 17362973
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17362973
6 in., 15,2 cm
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
10 to 12 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
25.4 to 30.5 cm
30,4 cm
Artikelnummer. 17362973
Marke: Ansell GGL15NIT59
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die geprüften RABS- und Isolator-Handschuhe von BioClean werden aus einem beschleunigerfreien Nitril hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine extrem geringe Partikelfreisetzung und exzellente ESD-Eigenschaften aus.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
  • Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
  • Kompatibel mit Autoklav.
  • In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
  • Mit verschiedenen Porengrößen erhältlich.
  • Zu den idealen Branchen gehören: Pharmazie, Labor, Rohstoffe, Biotechnologie, sterile Verarbeitung, Halbleiter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Teil 2, Kategorie III
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril, Latex getaucht
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0,50 mm
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9,75
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Fertigung, Laborforschung und -entwicklung, Rohstoffe und Vorbereitung, biotechnologische Herstellung, Abteilung für sterile Verarbeitung, Halbleiterfertigung
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards Herstellung gemäß QMS-Prüfungsstandards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell GGL15NIT59
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 15,2 cm
Serie GGL
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F
Min. Temperatur (metrisch) -10°C
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 5.1 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 129 mm
Name des Produkts
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ >