Learn More
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
10 to 12 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
25.4 to 30.5 cm
30,4 cm
Beschreibung
- Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
- Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10.
- Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
- Kompatibel mit Autoklav.
- In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
- Mit verschiedenen Porengrößen erhältlich.
- Zu den idealen Branchen gehören: Pharmazie, Labor, Rohstoffe, Biotechnologie, sterile Verarbeitung, Halbleiter
Spezifikation
Spezifikation
ASTM F739 | No |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455 |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Farbe | Weiß |
Finger Thickness (English) | 24 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.60 mm |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur