Learn More
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
10 to 12 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
25.4 to 30.5 cm
30,4 cm
Beschreibung
- Tested against ASTM D6978-05 for handling chemo drugs.
- 100% water leak tested.
- Fully validated for sterility with an SAL (Sterility Assurance Level) of 10.
- Ultra-clean surface ensures product protection.
- Specially designed to minimize hand fatigue.
- Autoclave compatible.
- ISO 4 Cleanroom laundered and packaged.
- Resistant to VHP, IPA, and disinfectants.
- Available in a range of port sizes.
- Ideal industries include: Pharmaceutical, Laboratory, Raw Material, Biotechnology, Sterile Processing, Semiconductor
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Farbe | White |
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Latex Free | Yes |
Material | Nitrile |
Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
Größe | 9.75 |
Sterilität | Sterile |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur