Learn More
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
12 bis 14 in.
8 bis 10 in.
Anschlussgröße (metrisch):
20,3 bis 25,4 cm
25,4 cm
30,5 bis 35,6 cm
Beschreibung
- Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
- Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
- Kompatibel mit Autoklav.
- In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4 |
Farbe | Weiß |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9,75 |
Dicke (angloamerikanisch) | 24 mil |
Dicke (metrisch) | 0,60 mm |
Modell | BioClean™ Clean Nitril RABS/Isolierhandschuhe CGL |
Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 12 bis 14 in. |
Anschlussgröße (metrisch) | 30,5 bis 35,6 cm |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-1453 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2024 | CGL36NIT59 |
21-1684 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | CGL36NIT59 |
21-1682 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | CGL36NIT59 |
21-1675 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | CGL36NIT59 |
21-0483 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | CGL36NIT59 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur