Learn More
Nitritex™ BioClean MTA™ Anbinde-Gesichtsmaske
Artikelnummer. 15258258
Click to view available options
Packungsgröße:
500 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 15258258
Marke: Nitritex™ MTA2102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für eine mit ISO-Klasse 4 kompatible Maske mit hervorragender Atmungsaktivität. Der aufbindbare Nitritex™ BioClean MTA™ Gesichtsschutz hat eine hydrophobe Außenseite, eine hydrophile Innenbeschichtung und ist extrem fusselarm. Verfügt über einen kunststoffbeschichteten Stahl-Nasenriemen und Polypropylen-Bänder.
  • Aufbindbare Gesichtsmaske mit ausgezeichneter Atmungsaktivität
  • 3-lagige Konstruktion mit Ultraschallversiegelung
  • Partikelabscheidungsanalyse: Durchschnittliche Partikelanzahl – 19/Minute (Partikelgröße: 0.2 bis 5.0 Mikron). Testmethode: ASTM F51-68 (1989)
  • Physikalische Eigenschaften: Effizienz der Partikelfiltration (PFE): > 98.8 %
  • Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): > 99 %
  • Druckabfall (Delta P): 2.7
  • Breite: 95 mm
  • Partikelfiltereffizienz: 98.8 %
  • Bakterienfiltereffizienz: 97 %
  • Differenzdruck: 2.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B) 95 x 210 mm
Bauweise 3-lagig – Ultraschallversiegelung; Außenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Filterschicht: Polypropylen, heißluftgezogener Vliesstoff; Innenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Bänder: Polypropylen; Nasenband: Einzelstahlbeschichtung mit Polypropylen
Länge (metrisch) 210 mm
Modell MTA210-2
Verpackungsmenge Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 50 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (500 Stück)
Breite (metrisch) 95 mm