Learn More
Ansell BioClean™ MEA Sterile Gesichtsmaske mit Schlaufen
BIOPHARMA
Die Ansell™ Gesichtsmaske mit Schlaufen BioClean™ MEA bietet eine hohe Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration.
Marke:  Ansell MEA210-1
515.10 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15238258
  • 785.00 € / 600 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Bakterien, Viren- und Partikelfiltrationseffizienz
  • Vollständig geschlossenes, biegsames Nasenband
  • Ultraschall-versiegelte Kanten
  • Schlaufen mit Clipverschluss für einen sicheren Sitz
  • Partikelfiltrationseffizienz (PFE) bei 0,3 MIKRON >97 %
  • Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) bei 3,0 MIKRON >96,5 %
  • Virenfiltrationseffizienz (VFE) 97,9 %
  • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015-
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
  • Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994
  • Getestet gemäß ASTM F2101 für Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)
  • Innenschicht: Polypropylen-/Polyethylenvlies (hygroskopisch)
  • Filterschicht: Heißluftgezogenes Polyester
  • Außenschicht: Spinnvlies-Polyester (hydrophob)
  • Befestigungen: Latexfreie Polyurethan-Schlaufen mit blauem Kunststoff-Clipverschluss
  • Nasenband: Kunststoffbeschichteter Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Steril
Ja
MEA210-1
95 mm. (±5 mm)
Weiß
Ja
210 mm (±5 mm)
Ein Stück (mit blauem Clip) pro versiegeltem inneren PE-Beutel; 50 Innenbeutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 12 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (600 Stück)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer02408220 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberMEA210-1
Chargennummer02408218 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberMEA210-1
Chargennummer02408216 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberMEA210-1
Chargennummer02408220 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberMEA210-1
Chargennummer02408218 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberMEA210-1
Name des Produkts
Ansell BioClean™ MEA Sterile Gesichtsmaske mit Schlaufen > Länge: 210 mm (±5 mm)
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.