Learn More
Ansell BioClean™ Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (2000 Stück)
MEA 210-2 (einzeln mit blauem Clip)
Unit Size:
2000 Stück
600 Stück
Description
- Hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz
- Vollständig geschlossenes, biegsames Nasenband
- Ultraschall-versiegelte Kanten
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015-
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
- Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994
- Getestet gemäß ASTM F2101 für Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)
- Innenschicht Polypropylen-/Polyethylenvlies (hygroskopisch)
- Filterschicht: Heißluftgezogenes Polypropylen
- Außenschicht: Polypropylen-/Polyethylenvlies (hydrophob)
- Befestigungen: Latexfreie Polyurethan-Schlaufen (MEA210-2 mit blauem Kunststoff-Clip-Verschluss)
- Nasenband: Kunststoffbeschichteter Stahl
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
| Farbe | Weiß |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtereffizienz | 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE) |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
| Modell | MEA210-2 |
| Verpackungsmenge | MEA 210-2 (einzeln mit blauem Clip) |
| Verpackungsart | Individually Packaged with Blue Clip |
| Show More |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.