Learn More
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL
Click to view available options
Produkttyp:
Reinraumoveralls
Beschreibung
- Added features: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- Optimized packaging: All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- Enhanced fit: The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- Reduced contamination risks: As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 2X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Material | CleanTough™ |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastic at Back |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0956 | Bestrahlungszertifikat | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
23-0956 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Sterilitätszertifikat | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1520 | Sterilitätszertifikat | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur