Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel Artikelnummer.: 15449839
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel
Artikelnummer. 15449839
Mittel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Artikelnummer. 15449839
Marke: Nitritex™ BHVCM
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leicht und komfortabel. Der Nitritex™ BioClean-D™ unsterile Besucherkittel ist ein Einwegmantel aus antistatischem, fusselarmem und strapazierfähigem CleanTough™ Material mit einem Stehkragen, Druckknöpfen, elastischen Bündchen und drei Taschen.
  • Antistatisches, fusselarmes und strapazierfähiges, weißes CleanTough™ Material
  • Druckknöpfe für einfachen Verschluss
  • Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
  • Stehkragen und elastische Bündchen
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5 und geringe Partikelabgabe für den Einsatz in nicht-kritischen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments Lab Coat
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Widerstand Durchstichfestigkeit: 8N
Anzahl Taschen 3
Saumtyp Gebunden
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36–39 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 92–100 cm
Zertifizierung/Konformität Antistatisch gemäß EN 1149-5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Verpackungsart Fünf Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; sechs Innenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück)
Bauweise Einzelnadel-Nähte
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel >