Learn More
Ansell BioClean™ Clearview autoklavierbare Schutzbrille BCAH
Click to view available options
Menge: Je 1
Beschreibung
- Linse mit Beschlagschutz
- Superweiches Gestell
- Indirektes Belüftungssystem
- Fusselfreies Kopfband ohne Latex
- Getestet für 50 Autoklavzyklen von 30 Minuten Dauer bei 121 °C/250 °F (unter Laborbedingungen)
- Beschlagfestigkeit bleibt bis zu 25 Zyklen lang ohne Verschlechterungsanzeichen (unter Laborbedingungen) erhalten
- Gesichtsfeldstärke: (± 0,3 mm) 1 mm
- Stegbreite: (± 0,5 mm) 50 mm
- Steghöhe: (± 0,5 mm) 20 mm
- Gesamtbreite: (von Scharnier zu Scharnier) (± 3 mm) 180 mm
- Gesamthöhe: (±3 mm) 92 mm
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | White |
Produkttyp | Faceshield |
Gewicht (metrisch) | 106 g |
Einwegprodukt | Reusable |
Videos
-
Nitritex Bioclean autoclavable goggles
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Clearview autoklavierbare Schutzbrille BCAH >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur