Learn More
Ansell™ BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte
Ansell™ BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte verbessert die Sicherheit von Werkbänken für Fachkräfte, Krankenschwestern und Apotheker beim Umgang mit oder bei der Verabreichung von Chemotherapiemedikamenten.
610.00 € - 621.00 €
Spezifikation
Extinktion | Hohe Saugfähigkeit |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 |
Farbe | Blau |
Typ | Prep-Matte |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15248278
|
Ansell™
S-BCPM-4025B |
40 x 25 cm |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15258278
|
Ansell™
S-BCPM-5640B |
56 x 40 cm |
621.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Latexfreie 3-Schichtkonstruktion
- Obere Schicht aus Geflecht für gleichmäßige Verteilung
- Hochsaugfähige Mittelschicht
- Undurchlässige Bodenschicht
- Oberste Schicht: Polyolefin atmungsaktive Folie
- Mittlere Schicht: Luftgelegtes Papier
- Untere Ebene: Polyethylen
Spezifikation
Hohe Saugfähigkeit | |
Blau | |
Ja |
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 | |
Prep-Matte |
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.