Learn More
Nitritex™ x180 BioClean-C Single Use Sleevecovers
185.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Blau
Beschreibung
Die BioClean-C™ Chemotherapie-Schutzhüllen wurden speziell für den maximalen Schutz vor einer Reihe von Chemotherapiemedikamenten entwickelt und sind mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 kompatibel. Die aus leichtem, fusselarmem und strapazierfähigem CleanTough™ Material hergestellten Ärmelschützer verfügen über elastische Arme und elastische Bündchen aus 100 % Polyester. Die Einheitsgröße wurde speziell für das schnelle und einfache Anziehen entwickelt
- Getestet gegen ASTM D6978-05 mit mindestens neun zytotoxischen Medikamenten
- Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
- Elastisch für sicheren Sitz
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO4-Klasse zu gewährleisten
- Elastische Bündchen aus 100 % Polyester
- Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges CleanTough™ Material
Spezifikation
Größe | Universal |
Produkttyp | Ärmelschutz |
Material | CleanTough™ Gewebe, Polyester-Manschetten |
Farbe | Blau |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Elastisch |
Modell | BCSC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemo-Schutz |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |