Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoclaves
Available in 8 L, 18 L, and 28 L chamber volumes, the BioClave Research Autoclaves are benchtop, stand-alone units that include mechanical and electrical safety interlocks. Operation is fully automatic, simply pick the appropriate program and press start.
Marke:  Benchmark Scientific™ B4000-M-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17934422
  • 5960.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed specifically for the sterilization of laboratory research tools
  • Fully automatic operation - just press start
  • Built in water tank - no external connection needed
  • 8 L, 18 L and 28 L models
  • All models small enough for benchtop use
Spezifikation
Spezifikation
2.1 gal.
31 cm
12.5 in.
20 in.
BioClave Mini
250°F to 273°F
Digital
Unsteril
8 L
6.7 in.
17 cm
51 cm
Front-loading Benchtop Autoclave
121°C to 134°C
2 Shelves, Extra Door Seal
51 x 34 x 33 cm