Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoclaves
Available in 8 L, 18 L, and 28 L chamber volumes, the BioClave Research Autoclaves are benchtop, stand-alone units that include mechanical and electrical safety interlocks. Operation is fully automatic, simply pick the appropriate program and press start.
Marke:  Benchmark Scientific™ B4000-18-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17904422
  • 8240.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed specifically for the sterilization of laboratory research tools
  • Fully automatic operation - just press start
  • Built in water tank - no external connection needed
  • 8 L, 18 L and 28 L models
  • All models small enough for benchtop use
Spezifikation
Spezifikation
4.7 gal.
35 cm
13.77 in.
Sterilization of Products
56 cm
250°F to 273°F
Digital
208/230 V
56 x 44.5 x 40 cm
18 L
9.8 in.
24.8 cm
22 in.
Front-loading Benchtop Autoclave
121°C to 134°C
3 Trays, Extra Door Gasket