Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschluss-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Ideal für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- Porengröße 1.000 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Hochtemperatursäule |
| Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| USP-Typ | L33 |
| Stationäre Phase | Diol (OH) |
| Produktlinie | BioBasic |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.