Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™18 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å breiten Poren für die Trennung von kleinen bis mittleren Proteinen und anderen Biomolekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 72105-259270A
Beschreibung
Trennen Sie mit den Thermo Scientific™ BioBasic™ 18-LC-Säulen kleine bis mittelgroße Peptide.
- 300 Å Porengröße für maximale Leistung bei Biomolekülen
- Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
250 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C18 | |
9 % | |
Ja |
20 mm | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 9 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.