Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, 40 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, CAS Nr. 25034-58-6) ist eine pulverbasierte Formel, die verwendet wird, um die Gelmatrix zu erstellen, die für Elektrophoreseexperimente erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63079.AP
116.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15455349
  • 116.58 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
40% soln
500 mL
UN3426
Flüssigkeit
Farblos
MFCD00080848
It is soluble in water.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, 40 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml