Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, 30 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, CAS Nr. 25034-58-6) ist eine pulverbasierte Formel, die verwendet wird, um die Gelmatrix zu erstellen, die für Elektrophoreseexperimente erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63279.AP
134.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15465549
  • 140.06 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Acrylamide is used for sequencing gels and separation of proteins, used in protein and nucleic acid electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid wird für die Sequenzierung von Gelen und die Trennung von Proteinen verwendet, die in der Protein- und Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
30% soln
500 mL
UN3426
Flüssigkeit
Farblos
MFCD00080848
Difficult to mix.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberJ63279.K2,J63279.AP
ChargennummerW23K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberJ63279.K2,J63279.AP
ChargennummerW23K502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberJ63279.K2,J63279.AP
ChargennummerR17K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberJ63279.K2,J63279.AP
ChargennummerR09K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberJ63279.K2,J63279.AP
Name des Produkts
Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, 30 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml