Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Speziell verarbeitete Kulturstopfen mit groben Poren für die Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905922
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
BIO-SILICO, N22 | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
18 mm | |
Orange | |
24 mm | |
Stopfen |
18 bis 21 mm | |
30 mm | |
10/Packung | |
18 mm | |
Silikon |