Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Einweg-Overall mit Kapuze Artikelnummer.: 15268128
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ Bio-Clean™ D Einweg-Overall mit Kapuze
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15268128
3 Extragroß, 124 bis 132 cm, 194 bis 200 cm
Click to view available options
Größe:
3 Extragroß
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
Höhe (metrisch):
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Artikelnummer. 15268128
Marke: Nitritex™ BDCHT3XL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Reißverschluss vorne mit Schutzklappe und elastischer Kapuze
Bietet außergewöhnlichen Komfort und Schutz, selbst beim Umgang mit zytotoxischen Medikamenten.
  • Fusselarm
  • Daumenschlaufe für sicheren Halt
  • Elastische Öffnungen zur Einschränkung der Partikelfreisetzung
  • Verhindert Faltenbalgeffekt durch Luftdruckaufbau
  • Eingebundene Nähte, hochwertiger Reißverschluss mit selbsthaftender Materialklappe
  • Überschuhe haben rutschfeste Sohlen und verstärkte Schnürbänder
  • Antistatisch
Zertifizierungen
ISO Class 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 3 Extragroß
Geschlecht Unisex
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Stulpenform Elastisch
Hood Type Elastisch
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2
Beschreibung Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 48 bis 51 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Höhe (angloamerikanisch) 76 bis 78 Zoll
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm
Menge 15/Kt., einzeln verpackt
Verpackung Individually Packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer23-1772 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2023 Catalog NumberBDCHT-XXXL
    Chargennummer22-2364 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/02/2023 Catalog NumberBDCHT-XXXL
    Chargennummer22-2262 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/02/2023 Catalog NumberBDCHT-XXXL
    Chargennummer22-2183 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/02/2023 Catalog NumberBDCHT-XXXL
    ChargennummerS027-15 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog NumberBDCHT-XXXL
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Nitritex™ Bio-Clean™ D Einweg-Overall mit Kapuze >