Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane und Canister-Systeme
Artikelnummer. p-4530713 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20,5 l/Tag
34,8 l/Tag
47,4 l/Tag
Anzahl Canes/Fläschchen pro Cane:
120/6
252/6
30/6
Statische Rückhaltezeit:
121 Tage
193 Tage
227 Tage
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10574054
Marke: Thermo Scientific™ CK509X2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific Bio-Cane Cane und Canister-Kryokonservierungssysteme sind ökonomische und zuverlässige Lösungen für die Konservierung von Zellen, Gewebe und anderen biologischen Proben.
Speichern von Zellen, Gewebe und biologische Proben auf wirtschaftliche und biologische Weise mit Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Rohr- und Kanister-Systemen. Das System ist in vier Größen erhältlich und kann Proben sicher bis zu sieben Monate lang verwahren, ohne dass LN2 aufgefüllt werden muss.
Eigenschaften:
  • Sechs Edelstahlflaschen zur Aufnahme der Röhrchen (acht beim Bio-Cane™ 70)
  • Die Canister sind zur besseren Unterscheidung nummeriert und farbkodiert
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion mit Vakuumisolierung
  • Optimierte Öffnung minimiert die LN2-Verdampfung
  • Sichere Verriegelung
Im Lieferumfang enthalten:
Sechs Kanister
Kompatibel mit:
  • Wagen, auf Rädern (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-Cane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/Karton (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Gestell, quadratisch, für Bio-Cane 47, der Lieferumfang besteht aus fünf Boxen mit 40 Unterteilungen (195555)
  • Kryofläschchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
  • Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
  • Fläschchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
  • Fläschchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Biocane 20 Kryo- Behälter
Typ Manuelle Befüllung LN2-Dewar
Kapazität (metrisch) 20,5 l/Tag
Isolierung Vakuum
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Bio-Cane 20
Statische Verdampfung 0,09 l
Statische Rückhaltezeit 227 Tage
Außenhöhe (angloamerikanisch) 25,7 in.
Außenhöhe (metrisch) 65,3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 14,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Durchmesser (metrisch) 36,8 cm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 5,1 cm
Anzahl Canes/Fläschchen pro Cane 30/6