Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
Econix™ Bio-bins™ 5L Behälter aus Pappe für nicht spitze Gegenstände eignen sich zur Entsorgung von Einwegutensilien und zur Vermeidung einer Überfüllung durch nicht spitze klinische Abfälle. Der längere Behälterboden ermöglicht eine flach liegende Aufbewahrung von Labor- und Operationsbedarf für den Einmalgebrauch.
Marke: Econix™ BEXBB2OR
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
2 l | |
Temporär und permanent | |
Orange | |
260 mm | |
100/Packung | |
160 mm | |
Für infektiösen Abfall mit geringem Risiko | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |
UN3291. | |
Platzsparend flach zusammenklappbar | |
Ja | |
160 mm | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Pappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände > Abmessungen:160 mm L x 160 mm B x 257 mm H; Kapazität:2.000 ml; Farbe: Orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur